5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 5-Chloro-2-benzimidazolethiol
C1590-25G C1590-5G
TCIAC1590-25GEA 333 EUR InStock
TCIAC1590-25G TCIAC1590-5G
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Formule: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,64 g/mol
Numéro MDL: MFCD01658762
Numéro CAS: 25369-78-2
EINECS: 246-903-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff2e55c213ee3c740e22b411814dc17711b8fd4b&vid=06feeb222956d1b6018358d79f1e1577920a0eb2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité