1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(4-Chlorodiphenylmethyl)piperazine, 1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)piperazine
C1611-5G C1611-1G
TCIAC1611-5GEA 103 EUR InStock
TCIAC1611-5G TCIAC1611-1G
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine ≥98.0% (par GC)
1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine
Formule: C₁₇H₁₉ClN₂
MW: 286,80 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005965
Numéro CAS: 303-26-4
EINECS: 206-137-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=578be2d8f88b6b94bb408ce82a4e61b2470ac8a8&vid=578be2d8f88b6b94bb408ce82a4e61b2470ac8a8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité