4-Chloro-o-xylène (mélange isomères 3 et 4) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloro-1,2-dimethylbenzene, 1-Chloro-3,4-dimethylbenzene
C1626-25G C1626-500G
TCIAC1626-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1626-25G TCIAC1626-500G
4-Chloro-o-xylène (mélange isomères 3 et 4) ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-o-xylène
Formule: C₈H₉Cl
MW: 140,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00000596
Numéro CAS: 615-60-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 % (total of isomer)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité