Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chlorocyclododécanone ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

C1650-1G C1650-5G
TCIAC1650-1GEA 99 EUR InStock
TCIAC1650-1G TCIAC1650-5G
2-Chlorocyclododécanone ≥97.0% (par GC)
2-Chlorocyclododécanone


Formule: C₁₂H₂₁ClO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04117912
Numéro CAS: 35951-28-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité