2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: CIP, 2-Chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
C1651-25G C1651-5G
TCIAC1651-25GEA 131 EUR InStock
TCIAC1651-25G TCIAC1651-5G
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Chloro-1,3-diméthyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
Formule: C₅H₁₀ClF₆N₂P
MW: 278,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00191914
Numéro CAS: 101385-69-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 233.0 to 237.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité