cis-6-Chloro-2-hexene ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-4-Hexen-1-yl Chloride
C1653-25ML C1653-5ML
TCIAC1653-25MLEA 467 EUR InStock
TCIAC1653-25ML TCIAC1653-5ML
cis-6-Chloro-2-hexene ≥90.0% (par GC)
cis-6-Chloro-2-hexene
Formule: C₆H₁₁Cl
MW: 118,60 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Numéro MDL: MFCD02093458
Numéro CAS: 62614-70-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité