N-Chlorosaccharine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1674-5G C1674-25G
TCIAC1674-5GEA 154 EUR InStock
TCIAC1674-5G TCIAC1674-25G
N-Chlorosaccharine ≥96.0% (par analyse titrimétrique)
N-Chlorosaccharine
Formule: C₇H₄ClNO₃S
MW: 217,63 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00274277
Numéro CAS: 14070-51-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9f3b8d4cbfad99088323c9cd4d4ea3316e0467&vid=3f9f3b8d4cbfad99088323c9cd4d4ea3316e0467&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Iodometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 144.0 to 149.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité