Acide 2-chloro-4-quinoléinecarboxylique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1703-25G C1703-5G
TCIAC1703-25GEA 545 EUR InStock
TCIAC1703-25G TCIAC1703-5G
Acide 2-chloro-4-quinoléinecarboxylique ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-4-quinoléinecarboxylique
Formule: C₁₀H₆ClNO₂
MW: 207,61 g/mol
Numéro MDL: MFCD00023940
Numéro CAS: 5467-57-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité