Diethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalic Acid Diethyl Ester, Diethyl trans-1,2,3,6-Tetrahydrophthalate, trans-4-Cyclohexene-1,2-dicarboxylic Acid Diethyl Ester
C1704-1G C1704-5G
TCIAC1704-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAC1704-1G TCIAC1704-5G
Diethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate ≥97.0% (par GC)
Diethyl-trans-4-cyclohexene-1,2-dicarboxylate
Formule: C₁₂H₁₈O₄
MW: 226,27 g/mol
Numéro MDL: MFCD06799457
Numéro CAS: 5048-50-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité