Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclopropanecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger

C1707-1G C1707-5G
TCIAC1707-1GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC1707-1G TCIAC1707-5G
Cyclopropanecarboxaldehyde ≥98.0% (par GC)
Cyclopropanecarboxaldehyde


Formule: C₄H₆O
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 7°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012261
Numéro CAS: 1489-69-6
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Acid Value max. 7.0

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité