5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1722-5GEA 104 EUR InStock
TCIAC1722-5G TCIAC1722-1G
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
5-Chlorothiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₅H₃ClOS
MW: 146,59 g/mol
Point d'éclair: 97°C
Numéro MDL: MFCD00047090
Numéro CAS: 7283-96-7
EINECS: 230-708-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité