N-Carbobenzoxy-L-tyrosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAC1729-5GEA 33 EUR InStock
TCIAC1729-5G TCIAC1729-25G
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-L-tyrosine
Formule: C₁₇H₁₇NO₅
MW: 315,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037180
Numéro CAS: 1164-16-5
EINECS: 214-609-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Optical purity (LC) min. 97.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité