Chloromethyl polystyrene resin 2,0-3,0 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (100-200 mesh)
Fournisseur: TCI
C1750-25G C1750-5G
TCIAC1750-25GEA 173 EUR InStock
TCIAC1750-25G TCIAC1750-5G
Chloromethyl polystyrene resin 2,0-3,0 mmol/g, "cross-linked" 1% DVB (100-200 mesh)
Chloromethyl polystyrene resin
Numéro MDL: MFCD00146406
Numéro CAS: 55844-94-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Loading 2.0 to 3.0 mmol/g
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité