1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Carbonic Acid 1-Chloroethyl Cyclohexyl Ester, 1-Chloroethyl cyclohexyl carbonate
C1786-25G C1786-250G
TCIAC1786-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAC1786-25G TCIAC1786-250G
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate ≥98.0% (par GC)
1-Chloroethylcyclohexyl carbonate
Formule: C₉H₁₅ClO₃
MW: 206,67 g/mol
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD04038149
Numéro CAS: 99464-83-2
EINECS: 444-950-8
ONU: 1760
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité