1-(Chlorométhyl)-4-vinylbenzène ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-vinylbenzene, 4-Vinylbenzyl Chloride
Stabilization: Stabilised with TBC + ONP + 2-nitro-p-cresol
C1792-25G C1792-250G
TCIAC1792-25GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC1792-25G TCIAC1792-250G
1-(Chlorométhyl)-4-vinylbenzène ≥90.0% (par GC) stabilisé
1-(Chlorométhyl)-4-vinylbenzène
Formule: C₉H₉Cl
MW: 152,62 g/mol
Point d'ébullition: 229°C
Point d'éclair: 103°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00051362
Numéro CAS: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité