cis-1,4-Cyclohexanediamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C1799-5G C1799-25G
TCIAC1799-5GEA 118 EUR InStock
TCIAC1799-5G TCIAC1799-25G
cis-1,4-Cyclohexanediamine dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
cis-1,4-Cyclohexanediamine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₄N₂
Numéro MDL: MFCD20487918
Numéro CAS: 2121-79-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité