kappa-Carrageenan
Fournisseur: TCI
Synonyms: Irish moss
C1804-25G C1804-500G
TCIAC1804-25GEA 20.9 EUR InStock
TCIAC1804-25G TCIAC1804-500G
kappa-Carrageenan
kappa-Carrageenan
Formule: C₁₂H₁₇O₁₃S
MW: 401,32 g/mol
Numéro MDL: MFCD00151514
Numéro CAS: 11114-20-8
EINECS: 234-350-2
Merck Index: 14,01864
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Drying loss max. 12.0 %
Viscosity 10.0 to 25.0 m Pa-s (0.3 %, H2O, 25 deg-C)
Ash Content max. 40.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité