3-Chloro-2,4(3H,5H)-furanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chlorotetronic Acid, 3-Chlorofuran-2,4(3H,5H)-dione, 3-Chlorotetrahydrofuran-2,4-dione, 3-Chloro-4-hydroxy-2(5H)-furanone
C1810-25G C1810-5G
TCIAC1810-25GEA 259 EUR InStock
TCIAC1810-25G TCIAC1810-5G
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furanedione ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-2,4(3H,5H)-furanedione
Formule: C₄H₃ClO₃
MW: 134,52 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134273
Numéro CAS: 4971-55-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité