1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Chlorodimethyl(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoro-n-octyl)silane
C1857-1G C1857-5G
TCIAC1857-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC1857-1G TCIAC1857-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥94.0% (par GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Formule: C₁₀H₁₀ClF₁₃Si
MW: 440,71 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00042359
Numéro CAS: 102488-47-1
ONU: 2986
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité