3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chloro-2,2'-iminodibenzyl
C1866-25G C1866-5G
TCIAC1866-25GEA 229 EUR InStock
TCIAC1866-25G TCIAC1866-5G
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine ≥98.0% (par GC)
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azépine
Formule: C₁₄H₁₂ClN
MW: 229,71 g/mol
Numéro MDL: MFCD01632171
Numéro CAS: 32943-25-2
EINECS: 251-301-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b97c94eab1c9925032ac333791215e09de64116&vid=9b97c94eab1c9925032ac333791215e09de64116&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité