4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1882-25G C1882-5G
TCIAC1882-25GEA 246 EUR InStock
TCIAC1882-25G TCIAC1882-5G
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one ≥94.0% (par GC)
4-(Chloromethyl)-5-methyl-1,3-dioxol-2-one
Formule: C₅H₅ClO₃
MW: 148,55 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point d'éclair: 129°C
Numéro MDL: MFCD07787494
Numéro CAS: 80841-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité