O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: O-(1H-6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate, TCTU
C1926-25G C1926-5G
TCIAC1926-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAC1926-25G TCIAC1926-5G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate ≥98.0% (par HPLC)
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate
Formule: C₁₁H₁₅BClF₄N₅O
MW: 355,53 g/mol
Numéro MDL: MFCD04973270
Numéro CAS: 330641-16-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=94d796593be307b58c25e883da327b9700c2886f&vid=572a3fe170641f5a954dcebfa3a39bbfaa8db22c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 19.3 to 19.9 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité