Coenzyme Q10 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (all-E)-2-(3,7,11,15,19,23,27,31,35,39-Decamethyl-2,6,10,14,18,22,26,30,34,38-tetracontadecaenyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, Ubiquinone 10, Ubidecarenone
C1971-1G C1971-100MG
TCIAC1971-1GEA 109 EUR InStock
TCIAC1971-1G TCIAC1971-100MG
Coenzyme Q10 ≥98.0% (par HPLC)
Coenzyme Q10
Formule: C₅₉H₉₀O₄
MW: 863,37 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00042919
Numéro CAS: 303-98-0
EINECS: 206-147-9
Merck Index: 14,09843
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 47.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité