O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1988-1G C1988-5G
TCIAC1988-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1988-1G TCIAC1988-5G
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate ≥98.0% (par HPLC)
O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Hexafluorophosphate
Formule: C₁₁H₁₅ClF₆N₅OP
Numéro MDL: MFCD12031645
Numéro CAS: 330645-87-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d27e2926927906831b1a03d342f5cf3cb14cc6eb&vid=dd6408cd09905a62885ffb6e3c3792a30f4ead31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité