2-(4-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)-1H-benzo[d]imidazole
C2027-1G C2027-5G
TCIAC2027-1GEA 137 EUR InStock
TCIAC2027-1G TCIAC2027-5G
2-(4-Chlorophenyl)benzimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(4-Chlorophenyl)benzimidazole
Formule: C₁₃H₉ClN₂
MW: 228,68 g/mol
Point de fusion: 303°C
Numéro MDL: MFCD00224359
Numéro CAS: 1019-85-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité