1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexane-1,3,5-tricarboxylic acid
C2029-25G C2029-5G
TCIAC2029-25GEA 371 EUR InStock
TCIAC2029-25G TCIAC2029-5G
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,3,5-Cyclohexanetricarboxylic acid (cis and trans mixture)
Formule: C₉H₁₂O₆
MW: 216,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134148
Numéro CAS: 25357-95-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité