Carboplatin ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: cis-Diammine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), cis-Diamine(1,1-cyclobutanedicarboxylato)platinum(II), 1,1-Cyclobutanedicarboxylatodiammineplatinum(II)
C2043-1G C2043-100MG
TCIAC2043-1GEA 344 EUR InStock
TCIAC2043-1G TCIAC2043-100MG
Carboplatin ≥98.0% (par HPLC)
Carboplatin
Formule: C₆H₁₂N₂O₄Pt
MW: 371,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00070464
Numéro CAS: 41575-94-4
EINECS: 255-446-0
Merck Index: 14,01822
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité