4-Cyano-2-fluorobenzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2051-1G C2051-5G
TCIAC2051-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAC2051-1G TCIAC2051-5G
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD03094454
Numéro CAS: 164149-28-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 213.0 to 219.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité