Captan ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-(Trichloromethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide
C2059-25G C2059-5G
TCIAC2059-25GEA 164 EUR InStock
TCIAC2059-25G TCIAC2059-5G
Captan ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Captan
Formule: C₉H₈Cl₃NO₂S
MW: 300,58 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041811
Numéro CAS: 133-06-2
EINECS: 205-087-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,01772
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité