(1ɑ,2ɑ,4ɑ)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2062-25G C2062-5G
TCIAC2062-25GEA 240 EUR InStock
TCIAC2062-25G TCIAC2062-5G
(1ɑ,2ɑ,4ɑ)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1alpha,2alpha,4alpha)-1,2,4-Cyclohexanetricarboxylic acid
Formule: C₉H₁₂O₆
MW: 216,19 g/mol
Numéro CAS: 76784-95-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité