2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
C2073-25G C2073-5G
TCIAC2073-25GEA 96.8 EUR InStock
TCIAC2073-25G TCIAC2073-5G
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2-(Chloromethyl)-3,4-dimethoxypyridine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀ClNO₂
Numéro MDL: MFCD02181083
Numéro CAS: 72830-09-2
EINECS: 416-440-5
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité