4-(4-Chlorophényl)morpholine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2082-25G C2082-5G
TCIAC2082-25GEA 197 EUR InStock
TCIAC2082-25G TCIAC2082-5G
4-(4-Chlorophényl)morpholine ≥98.0% (par GC)
4-(4-Chlorophényl)morpholine
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
MW: 197,66 g/mol
Numéro MDL: MFCD09038510
Numéro CAS: 70291-67-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 71.0 to 75.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité