4'-Chloropivaloanilide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2099-25G C2099-250G
TCIAC2099-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAC2099-25G TCIAC2099-250G
4'-Chloropivaloanilide ≥98.0% (par GC)
4'-Chloropivaloanilide
Formule: C₁₁H₁₄ClNO
MW: 211,69 g/mol
Numéro MDL: MFCD01571825
Numéro CAS: 65854-91-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 150.0 to 154.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité