3-Chloro-2-hydroxypropyle méthacrylate ≥83.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methacrylic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl Ester
Stabilization: Stabilised with hydroquinone (HQ)
C2105-25G C2105-500G
TCIAC2105-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC2105-25G TCIAC2105-500G
3-Chloro-2-hydroxypropyle méthacrylate ≥83.0% (par GC) stabilisé
3-Chloro-2-hydroxypropyle méthacrylate
Formule: C₇H₁₁ClO₃
MW: 178,61 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point d'éclair: 138°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040686
Numéro CAS: 13159-52-9
EINECS: 236-097-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 83.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité