5-Chloro-2,3-difluoropyridine ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2113-25G C2113-5G
TCIAC2113-25GEA 110 EUR InStock
TCIAC2113-25G TCIAC2113-5G
5-Chloro-2,3-difluoropyridine ≥93.0% (par GC)
5-Chloro-2,3-difluoropyridine
Formule: C5H2ClF2N
Numéro MDL: MFCD04039314
Numéro CAS: 89402-43-7
EINECS: 410-090-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité