N-Carbobenzoxy-D-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C2124-1G C2124-5G
TCIAC2124-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC2124-1G TCIAC2124-5G
N-Carbobenzoxy-D-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-D-tyrosine
Formule: C₁₇H₁₇NO₅
MW: 315,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00063031
Numéro CAS: 64205-12-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité