N-Carbobenzoxy-D-leucine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
C2135-1G C2135-5G
TCIAC2135-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC2135-1G TCIAC2135-5G
N-Carbobenzoxy-D-leucine dicyclohexylammonium salt ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N-Carbobenzoxy-D-leucine dicyclohexylammonium salt
Formule: C₁₄H₁₉NO₄
MW: 446,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD10566885
Numéro CAS: 7662-58-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +8.0 deg (C=3, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité