N-Carbobenzoxy-D-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Z-D-Thr-OH, N-Cbz-D-threonine, (2R,3S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
C2138-1G C2138-5G
TCIAC2138-1GEA 22 EUR InStock
TCIAC2138-1G TCIAC2138-5G
N-Carbobenzoxy-D-threonine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Carbobenzoxy-D-threonine
Formule: C₁₂H₁₅NO₅
MW: 253,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037808
Numéro CAS: 80384-27-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +7.0 deg (C=2, AcOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité