Carbon nanotube multi-parois, Length: 5-15 µm, Ø 40-60 nm
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: CNT
C2156-5G C2156-1G
TCIAC2156-5GEA 238 EUR InStock
TCIAC2156-5G TCIAC2156-1G
Carbon nanotube multi-parois, Length: 5-15 µm, Ø 40-60 nm
Carbon nanotube
Formule: C
MW: 12,011 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133992
Numéro CAS: 308068-56-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (TPO Method) min. 97 %
Diameter 40 to 60 nm
Length 5 to 15 micro_m
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité