Césium carbonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
C2160-25G C2160-100G
TCIAC2160-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAC2160-25G TCIAC2160-100G
Césium carbonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Césium carbonate
Formule: Cs₂CO₃
MW: 325,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010957
Numéro CAS: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 14,02010
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité