1-Cbz-piperazine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzyl piperazine-1-carboxylate, Piperazine-1-carboxylic Acid Benzyl Ester, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, Benzyl 1-piperazinecarboxylate
C2178-25G C2178-5G
TCIAC2178-25GEA 306 EUR InStock
TCIAC2178-25G TCIAC2178-5G
1-Cbz-piperazine ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
1-Cbz-piperazine
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
MW: 220,272 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Numéro MDL: MFCD00274317
Numéro CAS: 31166-44-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité