Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloropiperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

C2182-25G C2182-5G
TCIAC2182-25GEA 235 EUR InStock
TCIAC2182-25G TCIAC2182-5G
4-Chloropiperidine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Chloropiperidine


Formule: C₅H₁₀ClN
MW: 119,59 g/mol
Point d'ébullition: 60°C
Point d'éclair: 48°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 5382-18-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité