1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyclohexane-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
C2198-25G C2198-5G
TCIAC2198-25GEA 401 EUR InStock
TCIAC2198-25G TCIAC2198-5G
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2,4,5-Cyclohexanetetracarboxylic acid
Formule: C₁₀H₁₂O₈
MW: 260,20 g/mol
Point de fusion: 271°C
Numéro MDL: MFCD00435556
Numéro CAS: 15383-49-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité