(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
C2206-1G C2206-5G
TCIAC2206-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAC2206-1G TCIAC2206-5G
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Chloro-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
Formule: C₁₀H₁₁ClN₄O₄
Numéro MDL: MFCD00005738
Numéro CAS: 5399-87-1
EINECS: 226-438-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -42.0 to -48.0 deg (C=0.8, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité