Clarithromycin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-6-(((2S,3R,4S,6R)-4-(dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-14-ethyl-12,13-dihydroxy-4-(((2R,4R,5S,6S)-5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-7-methoxy-3,5,7,9,11,13-hexamethyloxacyclotetradecane-2,10-dione
C2220-1G C2220-25G C2220-5G
TCIAC2220-1GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC2220-1G TCIAC2220-25G TCIAC2220-5G
Clarithromycin ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Clarithromycin
Formule: C₃₈H₆₉NO₁₃
MW: 747,96 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865140
Numéro CAS: 81103-11-9
Merck Index: 14,02339
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 222.0 to 227.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -87.0 to -97.0 deg (C=1, CHCl3)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité