L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cefotaxime sodium salt ≥96.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Sodium (6R,7R)-3-(acetoxymethyl)-7-((Z)-2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-(methoxyimino)acetamido)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, Cefotaxime sodium
C2224-25G C2224-5G
TCIAC2224-25GEA 262 EUR InStock
TCIAC2224-25G TCIAC2224-5G
Cefotaxime sodium salt ≥96.0% (par HPLC)
Cefotaxime sodium salt
Formule: C₁₆H₁₇N₅O₇S₂
MW: 477.44 g/mol
Point de fusion: 163°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00079073
Numéro CAS: 64485-93-4
EINECS: 264-915-9
Merck Index: 14,01933
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +58.0 to +64.0 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité