Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C2226-25G C2226-5G
TCIAC2226-25GEA 239 EUR InStock
TCIAC2226-25G TCIAC2226-5G
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Ceftriaxone disodium salt hemiheptahydrate
Formule: C₁₈H₁₈N₈O₇S₃
Point de fusion: 236°C
Numéro MDL: MFCD00941454
Numéro CAS: 104376-79-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -150 to -170 deg (C=1, H2O) (calcd.on dried substance)
Water 8.0 to 11.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité