Benzènesulfonate de 2-chloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Benzenesulphonic Acid 2-Chloroethyl Ester
C2230-25G C2230-5G
TCIAC2230-25GEA 356 EUR InStock
TCIAC2230-25G TCIAC2230-5G
Benzènesulfonate de 2-chloroéthyle ≥98.0% (par GC)
Benzènesulfonate de 2-chloroéthyle
Formule: C₈H₉ClO₃S
MW: 220,67 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Numéro CAS: 16670-48-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité