trans-1,4-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C2234-25G C2234-5G
TCIAC2234-25GEA 168 EUR InStock
TCIAC2234-25G TCIAC2234-5G
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol ≥98.0% (par GC)
trans-1,4-Cyclohexanedimethanol
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Numéro MDL: MFCD00066360
Numéro CAS: 3236-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité