Cefazolin sodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium (6R,7R)-7-(2-(1H-tetrazol-1-yl)acetamido)-3-(((5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio)methyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
C2242-25G C2242-5G
TCIAC2242-25GEA 196 EUR InStock
TCIAC2242-25G TCIAC2242-5G
Cefazolin sodium salt ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Cefazolin sodium salt
Formule: C₁₄H₁₄N₈NaO₄S₃
MW: 476,48 g/mol
Point de fusion: 190°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00056883
Numéro CAS: 27164-46-1
EINECS: 248-278-4
Merck Index: 14,01917
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -15.0 to -24.0 deg (C=10, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité